Läs mer
CD184 Mouse anti-Human, APC, Clone: 12G5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
817.48 SEK - 3255.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD184
Klona 12G5
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Konjugera APC
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15800619
Visa dokument
BD Biosciences
560936
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
820.00 SEK
817.48 SEK / Varje
Save 2.52 SEK
0.31% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10107913
Visa dokument
BD Biosciences
555976
100 Tests
3255.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Reacts with fusin (CXCR4), a seven-transmembrane domain, G-protein-linked glycoprotein. Fusin is expressed on a wide variety of CD4+ and CD4- cells including those from spleen, brain and lung. It has been shown to function as a cofactor for infection with T-cell tropic strains of HIV-1 and also as a receptor for CD4-independent infection. 12G5 antibody has been reported to block CD4-independent infection by HIV-2 and CD4-dependent infection by some T-cell tropic isolates of HIV-1.
Host Species: Mouse
Clone: 12G5
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
CD184
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
CXCR4; Fusin; SDF-1 receptor; LAP3; LCR1; LESTR; NPYY3R; NPY3R; WHIM; HM89
12G5
Monoclonal
Mouse
Human
SIVmac variant CP-MAC-infected Sup-T1 cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer