Läs mer
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
4339.92 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD1a |
|---|---|
| Klona | HI149 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Violet 421 |
| Värd art | Mouse |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15883219
|
BD Biosciences
563938 |
100 Tests |
4340.00 SEK 4339.92 SEK / Varje Save 0.08 SEK 0.00% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Specifikationer
| CD1a | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Affinity Purified |
| HI149 | |
| Brilliant Violet 421 | |
| RUO | |
| Primary |