Läs mer
CD20, Mouse anti-Human, Clone: 2H7, BUV395, BD
Brand:  BD Biosciences 563781
Produktkod. 15843089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    2147.49 SEK / Varje
    Save 27.51 SEK
    1% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: 2H7
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human 6.16c1.3 B cell line
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD20
2H7
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human 6.16c1.3 B cell line
25 Tests