missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD43 (Ly-48, Leukosialin) Rat anti-Mouse, APC, Clone: S7, BD

Rat Monoclonal Antibody

Brand:  BD Biosciences 560663

Produktkod. 15820389

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1982.71 SEK / Varje
    Save 2.29 SEK
    0.12% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

The S7 monoclonal antibody specifically binds to the 115 kDa glycosylated form of CD43 (Ly-48, Leukosialin). CD43 is expressed on IL-7-responsive pro-B cells, plasma cells, peritoneal and splenic CD5+ B cells (B-1 cells), granulocytes, monocytes, macrophages, platelets, natural killer cells, thymocytes, peripheral T cytotoxic/suppressor cells, and most T helper cells, but not resting conventional peripheral B cells. CD43 expression has also been detected on pluripotent hematopoietic stem cells and myeloid, lymphoid, and NK-cell progenitors in the bone marrow. Studies of CD43-deficient mice indicate that CD43 participates in the negative regulation of T-cell activation and adhesion.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

CD43
Monoclonal
0.2mg/mL
Spn ; Sialophorin; Leukosialin; Ly-48; Ly48; Galgp; LEUK
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
S7
APC
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse plasmacytoma MOPC-315
50 μg
Immunology
Mouse
IgG2a κ
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.