Läs mer
CLDN14, Human, IP-WB Antibody Pair (PW2), Abnova™
Produktkod. 16063439
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16063439 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16063439 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00023562PW2.1Set
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CLDN14 (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-CLDN14 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen CLDN14
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen CLDN14
Gene Alias DFNB29
Gensymboler CLDN14
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23562
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CLDN14 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-CLDN14 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only