Beskrivning
GIBCO™ Anti-klumpningsmedel är ett koncentrerat flytande reagens som minskar cellklumpning för att hjälpa till att uppnå högre livskraftiga celltätheter i suspensionskultur. Anti-klumpningsmedel är en mild, animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, enzymer, hydrolysater eller komponenter av okänd sammansättning.
- Minskad cellklumpning i suspensionskultur
- Högre livskraftiga celltätheter
- Animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade komponenter
- Bekväm förpackning med större storlek finns nu tillgänglig
- Anpassning tillgänglig för att konfigurera förpackning och leverans
Enkel och mild celldissociation
Celllinjer anpassade till suspensionskultur kan återgå till ett mer häftigt eller aggregerat 'klumpande' tillstånd. När detta sker kan odlingstillståndet förbättras avsevärt genom att tillsätta ett milt reagens för att minska klumpning och adhesion istället för de hårda enzymer som ofta finns i celldissociationsprodukter. Antiklumpningsmedel är en enkel, mild, koncentrerad lösning som, när den tillsätts i odlingsmedia (vanligtvis titrerad mellan 1:100 och 1:1000), kan minska cellklumpning avsevärt.
Minskad klumpbildning, ökad livskraft, förbättrat proteinuttryck
Minskad cellklumpning som uppnås genom användning av antiklumpningsmedel illustreras nedan (Figur 1). Se även data som visar förbättrad livskraftig celltäthet (Figur 2). Högre livskraftig celltäthet bidrar till stabilisering av odlingsförhållanden för bättre proteinavkastning.
För faktisk celldissociation rekommenderar vi våra produkter utan TrypLE™ animaliskt ursprung.
Använd klumpförebyggande medel efter transfektion
Anti-klumpningsmedel rekommenderas inte i alla suspensionscellkulturer. Till exempel, när man skapar en cellinje med lipidkatjonisk transfektion kan anti-klumpningsmedel störa transfektionsprocessen, så i detta fall rekommenderar vi att anti-klumpningsmedel används efter transfektion.
Animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade komponenter
Eftersom antiklumpningsmedel endast består av animaliskt ursprungsfria och kemiskt definierade komponenter kan du vara säker på att risken för att tillsätta adventiösa ämnen i ditt odlingssystem minimeras. Att undvika tillsatser i systemet som inte är väl definierade kan leda till mer robusta resultat från sats till sats.
Bekväm och anpassningsbar förpackning
Tidigare fanns Anti-Klumpningsmedel endast i en 20 ml flaska. Men nu finns det i en mer ekonomisk och bekväm 100 ml flaska. För ännu större förpackningar kan du anpassa denna produkt genom att klicka på länken 'Anpassa denna produkt' under knappen 'Lägg i kundvagn' ovan eller genom att mejla oss på CustomMedia@lifetech.com.
Ytterligare information och stöd
Vänligen läs manualerna och protokollen nedan för ytterligare information om framgångsrik användning av denna produkt. Ställ eventuella obesvarade frågor till vår tekniska servicegrupp.
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 till 8 °C |
| Celllinje | CHO, insektsceller, 293 (HEK) |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antiklumpningsreagens |
| Formatera | Flaska/flaskor |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 20 ml |
| Visa mer |