Läs mer
Gibco™ Antiklumpningsmedel
Produktkod. p-7075633
Kvantitet:
20 ml
100 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11574536
Brand: Gibco™ 0010057AE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Antiklumpningsmedel
GIBCO™ Anti-Clumping Agent är ett koncentrerat flytande reagens som minskar cellklumpning för att hjälpa till att uppnå högre livsdugliga celldensiteter i suspensionskultur. Anti-klumpmedel är en skonsam, animaliskt ursprungsfri, kemiskt definierad formulering som inte innehåller några proteiner, enzymer, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning.
  • Minskad cellklumpning i suspensionskultur
  • Högre livsdugliga celldensiteter
  • Animaliskt ursprungsfria (AOF) och kemiskt definierade komponenter
  • Bekväm förpackning med en större storlek nu tillgänglig
  • Anpassning tillgänglig för att konfigurera förpackning
    och leverans Enkel och skonsam celldissociation
    “ klumpar sig” Celllinjer anpassade till suspensionskultur kan återgå till en mer vidhäftande eller aggregerad ange. När detta inträffar kan odlingsförhållandena förbättras avsevärt genom att tillsätta ett skonsamt reagens för att minska klumpar och vidhäftning istället för de hårda enzymer som ofta finns i celldissociationsprodukter. Anti-klumpningsmedel är en enkel, skonsam, koncentrerad lösning som, när den tillsätts till odlingsmediet (vanligtvis titrerad mellan en 1:100 och 1:1000 utspädning), kan minska cellklumpningen avsevärt.
    Minskad klumpbildning, ökad viabilitet, förbättrat proteinuttryck Minskad
    cellklumpning som uppnås genom användning av anti-klumpningsmedel illustreras nedan (fig 1). Se även data som visar förbättrad livsduglig celldensitet (Fig 2). Högre livsdugliga celldensitet bidrar till stabiliseringen av odlingsförhållandena för bättre proteinutbyte.
    För faktisk celldissociation rekommenderar vi vår djurursprungsfria TrypLE™ produkter .
    Använd anti-klumpningsmedel efter transfektion
    Anti-klumpningsmedel rekommenderas inte i alla suspensionscellodlingsförhållanden. Till exempel, när du skapar en cellinje med lipidkatjonisk transfektion, kan Anti-Clumping Agent störa transfektionsprocessen, så i det här fallet rekommenderar vi att Anti-Clumping Agent används efter transfektion.
    Komponenter som är fria från animaliskt ursprung och kemiskt definierade
    Eftersom anti-klumpningsmedel är tillverkat av endast animaliskt ursprung fria och kemiskt definierade komponenter, kan du vara säker på att risken för att tillsätta oavsiktliga ämnen till ditt odlingssystem minimeras. Att undvika tillsatser i ditt system som inte är väldefinierade kan leda till mer robusta resultat från batch till batch.
    Bekväm och anpassningsbar förpackning
    Utöver denna 20 ml-storlek finns Anti-Clumping Agent också i en mer ekonomisk och bekväm 100 ml-flaska. För ännu större förpackningar kan du anpassa den här produkten genom att klicka på länken ''Anpassa denna produkt'' under knappen ''Lägg till i varukorgen'' ovan eller genom att kontakta oss på CustomMedia@lifetech.com .
    Ytterligare information och support
    Läs manualerna och protokollen nedan för ytterligare information om framgångsrik användning av denna produkt. Ställ alla obesvarade frågor till vår tekniska servicegrupp.
    Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvara vid 2 till 8 °C
    Celllinje CHO, insektsceller, 293 (HEK)
    Celltyp Däggdjursceller
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
    Typ av kultur Suspensionscellodling
    Form Vätska
    Produkttyp Antiklumpningsreagens
    Formatera Flaska/flaskor
    pH 6 till 8
    Produktlinje Gibco
    Kvantitet 20 ml
    Frakt skick Rumstemperatur
    Källa Fri från animaliskt ursprung