Läs mer
anti-CUL1, FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16131514
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16131514 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16131514 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0619.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
MAP3K14 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); TRAF6 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Specifikationer
Antigen CUL1
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen CUL1
Gene Alias MGC149834/MGC149835
Gensymboler CUL1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8454/23291
Inkluderar Antibody pair set content: 1. CUL1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FBXW11 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp CUL1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified