Läs mer
anti-CYTH2, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16091329
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16091329 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16091329 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00009266PW1.1Set
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CYTH2 (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-CYTH2 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen CYTH2
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen CYTH2
Gene Alias ARNO/CTS18/CTS18.1/PSCD2/PSCD2L/SEC7L/Sec7p-L/Sec7p-like
Gensymboler CYTH2
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9266
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-CYTH2 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-CYTH2 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only