Läs mer
anti-DKK1, CTNNB1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16161504
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16161504 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16161504 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0612.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
DKK1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CTNNB1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Specifikationer
Antigen DKK1
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen DKK1
Gene Alias DKK-1/SK
Gensymboler DKK1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22943/1499
Inkluderar Antibody pair set content: 1. DKK1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CTNNB1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp DKK1 & CTNNB1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified