Läs mer
anti-DMD, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16044558
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16044558 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16044558 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00001756PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-DMD (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-DMD (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen DMD
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen DMD
Gene Alias BMD/CMD3B/DXS142/DXS164/DXS206/DXS230/DXS239/DXS268/DXS269/DXS270/DXS272
Gensymboler DMD
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1756
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-DMD (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-DMD (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only