Läs mer
Nitritex™ Anti-dimma spray
Produktkod. 16368277
:
Mängd: 60 ml
Produktkod. 16368277
Brand: Nitritex™ BAFS601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Address any goggle fogging issues with an application of this spray. Nitritex™ Anti-Fog Spray is quick and easy to apply.
  • Reduces fogging
  • Airless pump action spray
  • Non-hazardous
  • Colorless
  • Gamma-irradiated
  • Alcohol free
  • Quick and easy application
  • Suitable for all BioClean autoclavable goggles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications
Produkttyp Anti-fog spray
För användning med (utrustning) Goggles
För användning med (applikation) Anti-fogging applications
Kvantitet 60 mL