Läs mer
anti-GST, Polyclonal, Cytiva
Detect recombinant schistosomal GST fusion proteins expressed using pGEX vectors. Anti-GST, Polyclonal, Cytiva, is optimized for sensitive and specific applications.
Brand:  Life Science products Cytiva 27-4577-01
Produktkod. 10595345
  • 4411.00 SEK / 0.50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Goat
Immunogen: Purified schistosomal GST
Dot Blotting, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
GST
Goat
Affinity Purified
Primary
Unconjugated
Purified schistosomal GST
500 μL (50 Detections)