Läs mer
anti-H2AX; Clone: N1-431; BD
Brand:  BD Biosciences 562377
Produktkod. 15801869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    3054.85 SEK / Varje
    Save 40.15 SEK
    1% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Mouse
Clone: N1-431
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu, Ms
Immunogen: Phosphorylated Human H2AX Peptide
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
H2AX
N1-431
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human, Mouse
Monoclonal
PE
Phosphorylated Human H2AX Peptide
50 Tests