Läs mer
MedChemExpress Anti-HA Magnetic Beads
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads. |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 1 mL |
| Mål | VD/VDR |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.