missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HD, Mouse, Clone: 3D6, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HD.
Brand: Abnova H00003064-M10.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: AVAEEPLHRPKKELSATKKDRVNHCLTICENIVAQSVRNSPEFQKLLGIAMELFLLCSDDAESDVRMVADECLNKVIKALMDSNLPRLQLELYKEIKKNGAPRSLRAALWSpecifikationer
| HD | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_002111 | |
| HTT | |
| HD (NP_002102, 81 a.a. ∼ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Western Blot | |
| 3D6 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HD. | |
| HTT | |
| HD/IT15 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3064 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering