Läs mer
HMGB2, Human, Matched Antibody Pair (AP42), Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00003148-AP42.1Set
Produktkode 16162164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Spara 1375.79 SEK
    12% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indeholder: Capture antibody: mouse monoclonal anti-HMGB2 (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-HMGB2, IgG2a Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
HMGB2
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human HMGB2.
HMG2
Mouse
RUO
3148
Human
Liquid
ELISA
Biotin
HMGB2
HMGB2
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-HMGB2 (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-HMGB2, IgG2a Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only