Läs mer
anti-HSPBP1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16073489
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16073489 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16073489 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00023640PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Innehåller
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-HSPBP1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-HSPBP1 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen HSPBP1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen HSPBP1
Gene Alias FES1
Gensymboler HSPBP1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23640
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-HSPBP1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-HSPBP1 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only