Läs mer
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10547065 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10547065 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 10547065 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer NA9331ML
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG