Läs mer
anti-IgG1, AmCyan, Clone: X40, BD
Produktkod. 15845838
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15845838 100 tester
1 options
Produktkod. 15845838 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 339185
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Host Species: Mouse
Clone: X40
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Control, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Koncentration 100μg/mL
Konjugera AmCyan
Formulering Phosphate buffered saline with BSA and 0.1% sodium azide.
Värd art Mus
Immunogen Keyhole limpet hemocyanin (KLH)
Kvantitet 100 tester
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Isotype Control (Primary)
Innehåll och lagring Store vials at 2°C-8°C. Conjugated forms should not be frozen. Protect from exposure to light. Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed.
Isotyp IgG1 κ