Läs mer
anti-IgG1, κ, Mouse, Alexa Fluor™ 488, Clone: MOPC-21, BD
2270.54 SEK - 3338.40 SEK
Specifikationer
| Klona | MOPC-21 |
|---|---|
| Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot |
| Konjugera | Alexa Fluor 488 |
| Värd art | Mus |
| Målarter | Människa |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10683215
|
BD Biosciences
557782 |
50 tester |
3380.00 SEK 3338.40 SEK / Varje Spara 41.60 SEK 1% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15889008
|
BD Biosciences
557721 |
100 tester |
2275.00 SEK 2270.54 SEK / Varje Spara 4.46 SEK 0.20% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Specifikationer
| MOPC-21 | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Människa | |
| Affinity Purified |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Mus | |
| IgG1 κ | |
| Undiluted at 4°C |