Läs mer
anti-IgG1, κ, Mouse, Alexa Fluor™ 647, Clone: MOPC-21, BD
Produktkod. 15859048
Change view
Kvantitet:
100 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859048 50 tester -
15879018 100 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859048 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 557783
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klona MOPC-21
Konjugera Alexa Fluor 647
Värd art Mus
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 50 tester
Målarter Människa
Innehåll och lagring Undiluted at 4°C
Isotyp IgG1 κ