Läs mer
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
4765.00 SEK - 9135.71 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG1 |
|---|---|
| Klona | X40 |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15815848
|
BD Biosciences
340013 |
50μ g |
4765.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17899290
|
BD Biosciences
349043 |
100 μg |
9135.71 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Control, Flow Cytometry
Specifikationer
| IgG1 | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Primary |
| X40 | |
| PE | |
| Immunologi |