Läs mer
anti-IgG1 , V450, Clone: X40, BD
Produktkod. 15856299
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15856299 100 tester
1 options
Produktkod. 15856299 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 642268
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1
Klassificering Monoclonal
Klona X40
Konjugera Violet Fluor 450 (V450)
Värd art Mus
Kvantitet 100 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primär eller sekundär Primary