Läs mer
anti-IgG2a, APC, Clone: X40, BD
Produktkod. 15865888
Change view
Kvantitet:
100μ g
Produktkod. Kvantitet
15865888 100μ g
1 options
Produktkod. 15865888 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 340473
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Control, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG2a
Klassificering Monoclonal
Klona X39
Konjugera APC
Värd art Mus
Kvantitet 100μ g
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primär eller sekundär Primary
Isotyp IgG2a