Läs mer
anti-IgG2a κ, Mouse, V450, Clone: MOPC-173, BD
Brand:  BD Biosciences 560882
Produktkod. 15890559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3765.00 SEK
    3763.19 SEK / Varje
    Save 1.81 SEK
    0.05% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Intracellular Staining, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Western Blot
Violet Fluor 450 (V450)
Affinity Purified
4 °C
MOPC-173
Mus
0.1 mg
IgG2a κ