Läs mer
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Produktkod. 15866148
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15866148 100 tester
1 options
Produktkod. 15866148 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 349053
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Klona X39
Konjugera PE
Värd art Mus
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 tester
Primär eller sekundär Isotype Control (Primary)
Målarter Människa
Innehåll och lagring Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotyp IgG2a κ