Läs mer
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Produktkod. 15855888
Change view
Kvantitet:
25μ g
Produktkod. Kvantitet
15855888 25μ g
1 options
Produktkod. 15855888 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 340459
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Klona X39
Konjugera PE
Värd art Mus
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 25μ g
Primär eller sekundär Isotype Control (Primary)
Innehåll och lagring Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotyp IgG2a κ