Läs mer
anti-IgG2a, PerCP, Clone: X39, BD
Produktkod. 15876148
Change view
Kvantitet:
100μ g
Produktkod. Kvantitet
15876148 100μ g
1 options
Produktkod. 15876148 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 349054
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Specifikationer
Antigen IgG2a
Klassificering Monoclonal
Klona X39
Konjugera PerCP
Värd art Mus
Kvantitet 100μ g
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primär eller sekundär Primary
Isotyp IgG2a