missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

anti-IgG2b, κ, Clone: A95-1, BD

Brand:  BD Biosciences 559478

Produktkod. 15839728

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2546.60 SEK / Varje
    Save 3.40 SEK
    0.13% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

The A95-1 antibody has unknown specificity. Trinitrophenal (TNP), the immunogen, is a hapten not expressed on human, mouse, rat, or non-human primate cells. The A95-1 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by immunocytochemistry. Other applications are tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Formalin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Zinc-Fixed), Isotype Control

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Zinc-Fixed)
0.5mg/mL
Råtta
0.25 mg
Undiluted at 4°C
A95-1
Okonjugerad
Affinity Purified
Mus
IgG2b κ
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.