Läs mer
anti-IgG2b, kappa, BB515, Clone: R35-38, BD
Brand:  BD Biosciences 564421
Product Code. 15803629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 SEK
    4294.98 SEK / Varje
    Save 0.02 SEK
    0.00% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Description
Description
Host Species: Rat
Clone: R35-38
Isotype: IgG2b, κ
Flow Cytometry, Isotype control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG2b κ
Brilliant Blue 515 (BB515)
Affinity Purified
IgG2b κ
R35-38
Råtta
0.1 mg