Läs mer
anti-IgG3, κ, Clone: J606, BD
Produktkod. 15888278
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
15888278 0.1 mg
1 options
Produktkod. 15888278 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 555577
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mouse IgG3 κ isotype control antibody is specific for the β-2 - 6-linked Fructosan. The transplantable plasmacytoma J606 was induced by inraperitoneal injection of mineral oils into BALB/c mice. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody
development only or reported in the literature.
Flow Cytometry, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Klona J606
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugera Okonjugerad
Värd art Mus
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Målarter Människa
Innehåll och lagring Undiluted at 4°C
Isotyp IgG3 κ