Läs mer
anti-IGHG1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Brand:  Abnova H00003500-PW1.1Set
Produktkod. 16016138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Save 1375.79 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-IGHG1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-IGHG1 (50μg)
Specifikationer
IGHG1
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
IGHG1
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-IGHG1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-IGHG1 (50 ug)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IGHG1
Mouse, Rabbit
RUO
3500
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only