Läs mer
anti-IgM, BUV395, Clone: R6-60.2, BD
Brand:  BD Biosciences 564025
Produktkod. 15813299
  • 2865.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Rat
Clone: R6-60.2
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgM
R6-60.2
Brilliant Ultraviolet 395
Affinity Purified
Secondary
IgG2a κ
Monoclonal
0.2mg/mL
Rat