Läs mer
anti-IgM, κ, FITC, Clone: G155-228, BD
Produktkod. 15828288
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15828288 100 tester
1 options
Produktkod. 15828288 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 555583
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The G155-228 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP), a hapten not expressed on non-human primate cells or non-human primate cell lines. In the absence of specific binding, this immunoglobulin may bind non-specifically to Fc receptors.
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Klona G155-228
Konjugera FITC
Värd art Mus
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 tester
Innehåll och lagring Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotyp IgM κ