Beskrivning
- Denna suspension innehåller humana intracellulära CytoKine-3 (HiCK-3) positiva kontrollceller
- Den frusna cellsuspensionen HiCK-3 innehåller fixerade, icke-permeabiliserade humana lymfoida celler
- Suspensionen inkluderar celler som uttrycker detekterbara nivåer av intracellulärt IL-1α IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70 och TNF, bestämt genom immunofluorescerande intracellulär cytokinfärgning och flödescytometri
- HiCK-3-celler innehåller en mätbar andel cytokiner
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 x 10 ^ celler/ml |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning (flödescytometri) |
| Kvantitet | 1 mL |