Läs mer
Anti-JAK2 (phospho Y1007 + Y1008) + JAK1 (phospho Y1034 + Y1035) antibody [E132], Abcam
Produktkod. 32076499 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
Produktkod. Kvantitet
32076499 20 μL
1 options
Produktkod. 32076499 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3210120uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Rabbit Recombinant Monoclonal JAK2 phospho Y1007 + Y1008 antibody. Suitable for IHC-P, ELISA, Dot, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra) and reacts with Human, Synthetic peptide, Mouse, Rat samples. Cited in 304 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Antigen JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Användningsområden Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Cellulär lokalisering Endomembrane system; Peripheral membrane protein; Cytoplasm; Nucleus
Klassificering Recombinant Monoclonal
Klona E132
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gen JAK2
Genaccessionsnr. O60674
Värd art Rabbit
Immunogen JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology & Infectious Disease
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Frakt skick Conditional Ambient
Måländringstillstånd Phospho-Y1007∣Phospho-Y1008
Target Gene JAK2
Målmolekyl JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)