missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

anti-KIAA0020, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Produktkod. 16081859
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16081859 1 Set 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16081859 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00009933PW1.1Set

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-KIAA0020 (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-KIAA0020 (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Specifikationer

Antigen KIAA0020
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen KIAA0020
Gene Alias HLA-HA8/MGC8749/PEN/PUF6/XTP5
Gensymboler KIAA0020
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9933
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-KIAA0020 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-KIAA0020 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.