Läs mer
anti-KITLG, FLT3LG Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16012488
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16012488 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16012488 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0207.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Includes
KITLG rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FLT3LG mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the KITLG protein, and the other against the FLT3LG protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antigen KITLG
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen KITLG
Gene Alias DKFZp686F2250/KL-1/Kitl/MGF/SCF/SF/SHEP7
Gensymboler KITLG
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4254/2323
Inkluderar Antibody pair set content: 1. KITLG rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FLT3LG mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp KITLG & FLT3LG Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.