Läs mer
Invitrogen™ KPRP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA546028
Produktkod. 15587032
  • 4605.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Peptide sequence: PHRLDTEAPY CGPSSYNQGQ ESGAGCGPGD VFPERRGQDG HGDQGNAFAG Sequence homology: Human: 100%.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
KPRP
Polyclonal
Unconjugated
KPRP
C1orf45; hKPRP; keratinocyte expressed, proline-rich protein; keratinocyte proline rich protein; keratinocyte proline-rich protein; KPRP
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
448834
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q5T749
KPRP
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human KPRP (aa 520-569).
100 μL