Läs mer
anti-KRT5, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16006478
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16006478 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16006478 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00003852PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-KRT5 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-KRT5 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen KRT5
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen KRT5
Gene Alias CK5/DDD/EBS2/K5/KRT5A
Gensymboler KRT5
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3852
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-KRT5 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-KRT5 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only