Läs mer
anti-LGALS1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Brand:  Abnova H00003956-PW1.1Set
Produktkod. 16056568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Save 1375.79 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-LGALS1 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-LGALS1 (50μL)
Specifikationer
LGALS1
Monoclonal/Polyclonal
This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
DKFZp686E23103/GAL1/GBP
Mouse, Rabbit
RUO
3956
Human
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
LGALS1
LGALS1
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-LGALS1 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-LGALS1 (50 ul)
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only