missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
anti-Lgr5 (N-Terminal); Clone: 8F2; BD
Brand: BD Biosciences 562731
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Host Species: Rat
Clone: 8F2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu, Ms
Immunogen: Human LGR5 DNA
Flow Cytometry, Bioimaging, Immunofluorescence, Western Blotting, Immunohistochemistry (Formalin-Antigen Retrieval Required), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| Human Lgr5 (N-Terminal) | |
| 8F2 | |
| Unconjugated | |
| Human LGR5 DNA | |
| 0.1 mg | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering