Läs mer
Invitrogen™ Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA-hämmare positiv kontroll
Produktkod. 10554065
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10554065 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10554065 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4392431
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA-hämmare positiv kontroll
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare är kemiskt modifierade, enkelsträngade nukleinsyror utformade för att specifikt binda till och hämma endogena mikroRNA (miRNA)-molekyler. Dessa färdiga att använda inhibitorer kan introduceras i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. Anti-miR™ let-7c miRNA Inhibitor Positive Control ger en bekväm, validerad positiv kontroll för experiment med Anti-miR miRNA-hämmare. Endogent let-7 miRNA reglerar negativt HMGA2, ett allestädes närvarande, icke-histonkromatinprotein som modulerar genuttryck genom förändringar i kromatinarkitekturen. När de transfekteras till mänskliga celler och musceller, Anti-miR hsa-let-7c miRNA-hämmare blockerar endogent let-7c miRNA, vilket resulterar i ökade nivåer av HMGA2-mRNA.
Tillbehörsprodukter:
Finns också Anti-miR™ miRNA-hämmare (SKU #AM17000 och #AM17001). För att välja din miRNA-sekvens och beställning, besök GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 (SKU #AM17010) är en slumpmässig sekvens som har validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion. Cy ™3 och FAM™ färgämnesmärkt Anti-miR Negativa kontroller (SKU #AM17011 respektive #AM17012) finns också tillgängliga. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR™ miRNA-prekursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ miRNA-hämmare
För användning med (applikation) miRNA & icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttyp miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol