Läs mer
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare
Produktkod. 10299484
Change view
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10299484 5 nmol Varje
10680026 20 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10299484 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM17000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anti-miR™ miRNA-hämmare
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats
Beskrivning Anti-miR™ miRNA-hämmare, 5nmol, fast, pulver, förvaras på en torr, sval och välventilerad plats
Slutlig produkttyp Anti-miR™ miRNA-hämmare
Förpackningstyp 1 vardera
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttyp Anti-miR™ miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol
Provstorlek 5nmol
Form Pulver