Läs mer
Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hämmare
Produktkod. p-7075634
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10299484
Brand: Ambion™ AM17000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anti-miR™ miRNA-hämmare
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C. Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats
Beskrivning Anti-miR™ miRNA-hämmare, 5nmol, fast, pulver, förvaras på en torr, sval och välventilerad plats
Slutlig produkttyp Anti-miR™ miRNA-hämmare
Förpackningstyp 1 vardera
Produktlinje Ambion , Anti-miR
Produkttyp Anti-miR™ miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol
Provstorlek 5nmol
Form Pulver