Läs mer
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare negativ kontroll #1
Produktkod. 10722887
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722887 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722887 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM17010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Anti-miR™ miRNA-hämmare negativ kontroll #1
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hämmare är kemiskt modifierade, enkelsträngade nukleinsyror utformade för att specifikt binda till och hämma endogena mikroRNA (miRNA)-molekyler. Dessa färdiga att använda inhibitorer kan introduceras i celler med hjälp av transfektion eller elektroporationsparametrar liknande de som används för siRNA. Anti-miR™ Negativ kontroll #1 är en slumpmässig sekvens Anti-miR molekyl som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge några identifierbara effekter på känd miRNA-funktion.
Tillbehörsprodukter:
Finns också Anti-miR™ miRNA-hämmare (SKU #AM17000 och #AM17001). För att välja din miRNA-sekvens och beställning, besök GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 och FAM™ färgämnesmärkt Anti-miR™ Negativa kontroller (SKU #AM171011 och #AM17012) finns också tillgängliga för övervakning av transfektionseffektivitet i transfektionsexperiment med Anti-miR miRNA-hämmare. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan användas för att optimera transfektion av Pre-miR™ miRNA-prekursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Anti-miR™ miRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. Den är garanterad i 1 år vid förvaring torkad kl– 20 °C.
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ miRNA-hämmare
Art Människa, Mus, Råtta
För användning med (applikation) miRNA & icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttyp miRNA-hämmare
Kvantitet 5 nmol