Läs mer
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um) Kit
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um) |
| Formulering | PBS, 0.2% BSA |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produkttyp | Kit |