Läs mer
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 3 Population (7.5 um) Kit
Produktkod. 18355146 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 5 mL
Produktkod. Kvantitet
18355146 3 x 5 mL
1 options
Produktkod. 18355146 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP300499
The Anti-Mouse Ig (H+L) Compensation Beads are designed to capture fluorophore-conjugated antibodies, serving as accurate and consistent compensation controls in multicolor flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Kvantitet 3 x 5 mL
Formulering PBS, 0.2% BSA
För användning med (applikation) Flow Cytometry