Läs mer
anti-Mouse IgG, Biotinylated Species-specific Whole Antibody (from sheep), Cytiva
Brand:  Life Science products Cytiva RPN1001-2ML
Produktkod. 10421275
  • 6246.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Immunodetection, ELISA, In situ Hybridization, Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG, Whole Molecule
Biotin
Affinity Purified
Primary
Monoclonal
Sheep
2 mL